Läs mer
(±)-BI-D, MedChemExpress
Produktkod. 16497476
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497476 100 mg -
16463547 50 mg -
16460008 5 mg 5mg
16447528 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497476 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18601
MedChemExpress ((plusmn))-BI-D is a potent ALLINI(An allosteric IN inhibitor) that binds integrase at the LEDGF/p75 binding site.
((plusmn))-BI-D is a potent ALLINI(An allosteric IN inhibitor) that binds integrase at the LEDGF/p75 binding site.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-BI-D
CAS 1416258-16-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H27NO4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (246.62 mM)
LEDER OC(C(OC(C)(C)C)C1=C(C(C=CC=C2)=C2N=C1C)C3=CC(CCCO4)=C4C=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 405.49
Formel vikt 405.49
Procent renhet 95.66%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus