Läs mer
BI605906, MedChemExpress
Beskrivning
BI605906 is a novel IKKβ inhibitor with an IC50 value of 380 nM when assayed at 0.1 mM ATP.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BI605906 |
| CAS | 960293-88-3 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H22F2N4O3S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.21 mM) |
| LEDER | O=C(C1=C(N)C2=C(C(F)(F)CC)C=C(N3CCC(S(=O)(C)=O)CC3)N=C2S1)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.51 |
| Formel vikt | 432.51 |
| Visa mer |