Läs mer
BIA 10-2474, MedChemExpress
Beskrivning
BIA 10-2474 is an inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH) with IC50 values of 50 to 70mg/kg in various rat brain regions.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BIA 10-2474 |
| CAS | 1233855-46-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H20N4O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 2.2 mg/mL (7.32 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1C=C(C2=C[N+]([O-])=CC=C2)N=C1)N(C3CCCCC3)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.36 |
| Formel vikt | 300.36 |
| Visa mer |