Läs mer
Bialaphos sodium, 85%, Thermo Scientific™
Bialaphos sodium (bilanafos), CAS # 35597-43-4, is a tripeptide antibiotic used to confirm gene transfer in plants through use of the bar selection gene.
3026.80 SEK - 11973.65 SEK
Kemiska identifierare
CAS 71048-99-2
Molekylformel C11H21N3NaO6P
Molekylvikt (g/mol) 345.268
MDL-nummer MFCD01674432
InChI-nyckel RTWIRLHWLMNVCC-WQYNNSOESA-M
PubChem CID 118988468
IUPAC-namn sodium;[(3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-oxobutyl]-methylphosphinate
LEDER CC(C(=O)NC(C)C(=O)O)NC(=O)C(CCP(=O)(C)[O-])N.[Na+]
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15428309
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66802.MC
100mg
3026.80 SEK
100mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15438309
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66802.ME
500mg
11973.65 SEK
500mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Bialaphos sodium consists of two L-alanyl units attached to L-phosphinothricyl
• Bialaphos is a bacterial metabolite and an antimicrobial
Application
• Bialaphos is commonly used for transformation experiments in some plant species as a selection agent
• Bialaphos sodium can be used as a standard for metabolite and environmental contaminant determination in laboratory settings
Specifikationer
Kemiska identifierare
71048-99-2
345.268
RTWIRLHWLMNVCC-WQYNNSOESA-M
sodium;[(3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-oxobutyl]-methylphosphinate
C11H21N3NaO6P
MFCD01674432
118988468
CC(C(=O)NC(C)C(=O)O)NC(=O)C(CCP(=O)(C)[O-])N.[Na+]
Specifikationer
Bialaphos sodium
Orange
C11H21N3NaO6P
UN2811
Soluble in water
CC(C(=O)NC(C)C(=O)O)NC(=O)C(CCP(=O)(C)[O-])N.[Na+]
345.268
345.26
71048-99-2
>110°C (230°F)
MFCD01674432
793°C
RTWIRLHWLMNVCC-WQYNNSOESA-M
sodium;[(3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-oxobutyl]-methylphosphinate
118988468
85%
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : AY6827000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Rekommenderad förvaring : Keep cold
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer