Läs mer
Bialaphos Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bilanafos sodium |
| Analyt- eller komponentnamn | Bilanafos sodium |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22N3O6P.Na/c1-6(9(15)14-7(2)11(17)18)13-10(16)8(12)4-5-21(3,19)20;/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)(H,17,18)(H,19,20);/q;+1/p-1/t6-,7-,8-;/m0./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Environmental Testing |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 345.1066 |
| Procent renhet | >95% |