missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bibenzonium Bromide, Mikromol™

Produktkod. 30050123
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050123 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050123 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1835.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Bibenzonium Bromide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bibenzonium Bromide
CAS 15585-70-3
Analyt- eller komponentnamn Bibenzonium Bromide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H26 N O . Br
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Bibenzonium Bromide, Ethanaminium, 2-(1,2-diphenylethoxy)-N,N,N-trimethyl-, bromide (1:1), Ammonium, [2-(1,2-diphenylethoxy)ethyl]trimethyl-, bromide (8CI), Ethanaminium, 2-(1,2-diphenylethoxy)-N,N,N-trimethyl-, bromide (9CI), [2-(1,2-Diphenylethoxy)ethyltrimethyl]ammonium bromide (6CI), Bibenzonium bromide, ES 132, Lysbex, Lysibex, Lysobex, Medipectol, OM-Tussic, OM-Tussis, Rea-tos, Sedobex, Thoragol
InChI formel InChI=1S/C19H26NO.BrH/c1-20(2,3)14-15-21-19(18-12-8-5-9-13-18)16-17-10-6-4-7-11-17;/h4-13,19H,14-16H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].C[N+](C)(C)CCOC(Cc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-(1,2-diphenylethoxy)ethyl-trimethylazanium;bromide
Molekylvikt (g/mol) 364.32
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 363.1198 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.