Läs mer
Bibenzyl, 99 %
Produktkod. 10291682 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10291682 5 g Glasflaska 5g
10766511 25 g Glasflaska 25g
10458820 100 g Glasflaska 100g
15159163 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10291682 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 106230050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103-29-7 | C14H14 | 182,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-29-7
Molekylformel C14H14
Molekylvikt (g/mol) 182.27
MDL-nummer MFCD00004796
InChI-nyckel QWUWMCYKGHVNAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diphenylethane, bibenzyl, dibenzyl, s-diphenylethane, 2-phenylethyl benzene, 1,2-dihydrostilbene, dibenzil, sym-diphenylethane, dihydrostilbene, benzene, 1,1'-1,2-ethanediyl bis
PubChem CID 7647
ChEBI CHEBI:34047
IUPAC-namn 2-fenyletylbensen
LEDER C(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bibenzyl
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 49.0°C to 53.0°C
Färg Vitt till gult
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 284.0°C
Flampunkt 129°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2CH2C6H5
Kvantitet 5 g
Beilstein 05,598
Merck Index 15,1202
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in liquid ammonia, moderately soluble in alcohol, freely soluble in carbon disulfide, ether,, chloroform and amyl acetate, soluble in liquid sulfur dioxide
Formel vikt 182.26
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.