Läs mer
BIBF 1202, MedChemExpress
Produktkod. 16471589
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16471589 1 mg
16419507 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16471589 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15992
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress BIBF 1202 is the carboxylate metabolite of BIBF 1120 which inhibits VEGFR2 kinase with an IC50 of 62 nM.
BIBF 1202 is the carboxylate metabolite of BIBF 1120 which inhibits VEGFR2 kinase with an IC50 of 62 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BIBF 1202
CAS 894783-71-2
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H31N5O4
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 45 mg/mL (85.62 mM)
LEDER O=C(C1=CC(NC/2=O)=C(C=C1)C2=C(NC3=CC=C(N(C)C(CN4CCN(C)CC4)=O)C=C3)/C5=CC=CC=C5)O
Molekylvikt (g/mol) 525.6
Formel vikt 525.6
Procent renhet 96.62%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease