Läs mer
BIBF0775, MedChemExpress
Produktkod. 16498507
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498507 5 mg -
16496326 100 mg -
16462007 50 mg -
16455858 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16498507 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13783
MedChemExpress BIBF0775 is a potent and selective transforming growth factor β (TGFβ) type I receptor (Alk5) inhibitor with an IC50 of 34 nM.
BIBF0775 is a potent and selective transforming growth factor β (TGFβ) type I receptor (Alk5) inhibitor with an IC50 of 34 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BIBF0775
CAS 334951-90-5
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H34N4O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (126.36 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC(NC/2=O)=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3)\NC4=CC=C(CN5CCCCC5)C=C4)N(CC)C
Molekylvikt (g/mol) 494.63
Formel vikt 494.63
Procent renhet 99.53%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease