Läs mer
BIBS 39, MedChemExpress
Produktkod. 16497868
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16497868 10 mg
16430338 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16497868 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19732
MedChemExpress BIBS 39 is a new nonpeptide angiotensin II (AII) receptor antagonist.
BIBS 39 is a new nonpeptide angiotensin II (AII) receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BIBS 39
CAS 133085-33-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H36N4O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (60.99 mM)
LEDER O=C(C1=CC=CC=C1C2=CC=C(CN3C4=CC(NC(NC5CCCCC5)=O)=CC=C4N=C3CCCC)C=C2)O
Molekylvikt (g/mol) 524.65
Formel vikt 524.65
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation