Läs mer
Fisherbrand™ Bibulous papper för torkning av objektglas
Produktkod. 17899853 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kvantitet:
10 800 ark
Produktkod. Kvantitet
17899853 10 800 ark
1 options
Produktkod. 17899853
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8300.25 SEK
    3584.23 SEK / Paket med 10800
    Save 4716.02 SEK
    56% Av
 Begränsad artikel
I lager
Mycket absorberande vitt fiberpapper rekommenderas för torkning av objektglas och andra små laboratorieglasartiklar.
Absorberande vitt papper
Mycket absorberande vitt fiberpapper rekommenderas för torkning av objektglas och andra små laboratorieglasartiklar.
  • Ludd- och dammfri att rengöra utan att lämna ränder
  • Varje ark mäter 6 x 4 tum. (15 x 10 cm)
  • Varje bok innehåller 50 ark prydligt inbundna med kraftiga pappersomslag
Finns i förpackning (12 böcker, 600 ark) eller fodral (18 förpackningar, 10 800 ark) .
Specifikationer
Typ Bibulous papper
Mått (L x B) 6 x 4 tum. (15 x 10 cm)
För användning med (utrustning) Torkar diabilder
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15 cm
Kvantitet 10 800 ark
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 10 cm