Läs mer
Bicalutamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15688705 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15688705 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15688705 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461000010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Bicalutamide
CAS 90357-06-5
Smältpunkt 196,0 °C
Förlust vid torkning 0,5% max. (1 g, 105 °C, 4 h)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C18H14F4N2O4S
Kvantitet 1 g
Synonym bicalutamide, casodex, cosudex, calutide, bicalutamide cdx, raffolutil, kalumid, casodex tn, bicalutamide usan:inn:ban, bicalutamide casodex
InChI-nyckel LKJPYSCBVHEWIU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)F)(C(=O)NC2=CC(=C(C=C2)C#N)C(F)(F)F)O
IUPAC-namn N-[4-cyano-3-(trifluormetyl)fenyl]-3-(4-fluorfenyl)sulfonyl-2-hydroxi-2-metylpropanamid
Molekylvikt (g/mol) 430.37
PubChem CID 2375
Formel vikt 430.37
Procent renhet 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.