Läs mer
Bicalutamide EP Impurity D, Mikromol™
Produktkod. 30460325
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460325 4 x 25 mg
30049689 25 mg
17922736 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30460325 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0894.0500254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Bicalutamide EP Impurity D, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride
CAS 654-70-6
Analyt- eller komponentnamn 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H5 F3 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, Bicalutamide Imp. D (EP), 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride, Bicalutamide Impurity D
InChI formel InChI=1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-amino-2-(trifluormetyl)benzonitril
Molekylvikt (g/mol) 186.13
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 186,0405 g/mol