Läs mer
Bicalutamide, MedChemExpress
Produktkod. 16498617
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498617 5 g
16481399 1 g
16471716 500 mg
16471116 200 mg
16416426 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16498617 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14249
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Bicalutamide is an orally active non-steroidal androgen receptor (AR) antagonist. Bicalutamide can be used for the research of prostate cancer.
Bicalutamide is an orally active non-steroidal androgen receptor (AR) antagonist. Bicalutamide can be used for the research of prostate cancer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bicalutamide
CAS 90357-06-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H14F4N2O4S
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.18 mM)
LEDER FC1=CC=C(S(=O)(CC(O)(C(NC2=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C2)=O)C)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 430.37
Formel vikt 430.37
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death