Läs mer
Bicalutamid, Mikromol™
Beskrivning
Bicalutamid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bicalutamide |
| CAS | 90357-06-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bicalutamide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C18 H14 F4 N2 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, Bicalutamide, Casodex, Cosudex, ICI 176334, ZD 176334, (+/-)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, (+/-)-4'-Cyano-alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-[(p-fluorophenyl)sulfonyl]-2-methyl-m-lactotoluidide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25) |
| LEDER | CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | N-[4-cyano-3-(trifluorometyl)fenyl]-3-(4-fluorfenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-metylpropanamid |
| Visa mer |