Läs mer
Bicalutamide, Tocris Bioscience™
Beskrivning
Orally active non-steroidal androgen receptor antagonist (IC50 = 190 nM). Displays peripheral selectivity and does not effect serum levels of LH and testosterone. Exhibits potent anticancer activity in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bicalutamide |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 430.37 |
| Procent renhet | >99% |
| Produktlinje | Tocris |