Läs mer
Bicalutamid, TRC
Product Code. 30137740
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2.5 g
Unit Size:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
30137740 500 mg -
30133724 2.5 g 2.5g
30041291 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30137740 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB382000500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90357-06-5
Molekylformel C18 H14 F4 N2 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 430.37
Synonym N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, (±)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, (±)-4'-Cyano-α,α,α-trifluoro-3-[(p-fluorophenyl)sulfonyl]-2-methyl-m-lactotoluidide, Bicalutamide, Casodex, Cosudex, ICI 176334, ZD 176334
IUPAC-namn N-[4-cyano-3-(trifluorometyl)fenyl]-3-(4-fluorfenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-metylpropanamid
LEDER CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material Bicalutamide
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25)
Formel vikt 430.061