Läs mer
Bikarbaminsyra Diisopropylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diisopropyl Bicarbamate |
| CAS | 19740-72-8 |
| Molekylformel | C8 H16 N2 O4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Diisopropyl bicarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H,9,11)(H,10,12) |
| LEDER | CC(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)C |
| IUPAC-namn | propan-2-yl N-(propan-2-yloxykarbonylamino)karbamat |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.22 |
| Formel vikt | 204.111 |