Läs mer
Bikarbonat, 1 M buffertlösning, pH 9,0, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bicarbonate buffer soln. |
| Koncentration | 1 M |
| pH | 9.0 |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 500 mL |