Läs mer
Bikarbonat, 1 M buffertlösning, pH 9,0, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7041751
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
Produktkod. 15482939
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60116.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-55-8
Molekylformel CHNaO3
Molekylvikt (g/mol) 84.01
MDL-nummer MFCD00003528
InChI-nyckel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC-namn natrium; vätekarbonat
LEDER [Na+].OC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bicarbonate buffer soln.
Koncentration 1 M
pH 9.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL