Läs mer
Bicifadin-d5 hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bicifadine-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1014696-75-3 |
| Molekylformel | C12H11D5ClN |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-(4-Methylphenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-d5 Hydrochloride, (+/-)-1-(4-Methylphenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-d5 Hydrochloride, CL 220075-d5, MCV 4147-d5, NIH 9542-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N.ClH/c1-9-2-4-10(5-3-9)12-6-11(12)7-13-8-12;/h2-5,11,13H,6-8H2,1H3;1H/i6D2,7D2,11D; |
| LEDER | Cl.[2H]C1([2H])NCC2(c3ccc(C)cc3)C([2H])([2H])C12[2H] |
| IUPAC-namn | 4,4,5,6,6-pentadeuterio-1-(4-metylfenyl)-3-azabicyklo[3.1.0]hexan; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.75 |
| Formel vikt | 214.1285 |