Läs mer
Bicifadine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bicifadine Hydrochloride |
| CAS | 66504-75-4 |
| Molekylformel | C12H15N . HCl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-(4-Methylphenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane Hydrochloride, (+/-)-1-(4-Methylphenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane Hydrochloride, CL 220075, MCV 4147, NIH 9542 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N.ClH/c1-9-2-4-10(5-3-9)12-6-11(12)7-13-8-12;/h2-5,11,13H,6-8H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.Cc1ccc(cc1)C23CNCC2C3 |
| IUPAC-namn | 1-(4-methylphenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.71 |
| Formel vikt | 209.0971 |