Läs mer
Bicinchoninic acid disodium salt
Produktkod. 11369778
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11369778
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044247.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
För bestämning av Cu- och proteinanalyser
För bestämning av Cu- och proteinanalyser. Bicinchoninsyradinatriumsalt är användbart för bestämning av koppar. Det används också för bestämning av proteinkoncentration.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 979-88-4
Molekylformel C20H10N2Na2O4
Molekylvikt (g/mol) 388.29
MDL-nummer MFCD00037500
InChI-nyckel AUPXFICLXPLHBB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylate, 2,2'-biquinoline-4,4-dicarboxylic acid disodium salt, 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid, disodium salt, sodium bicinchoninate, 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid disodium salt, disodium 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylate, bicinchoninic acid disodium salt, bca, 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid, sodium salt 1:2
PubChem CID 164763
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC(=C1)C1=CC(C([O-])=O)=C2C=CC=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bicinchoninic acid disodium salt
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn dinatrium;2-(4-karboxylatkinolin-2-yl)kinolin-4-karboxylat
Formel vikt 388.29
Fysisk form Chunks and/or Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bicinchoninic acid, disodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: [2,2'-Biquinoline]-4,4'-dicarboxylic acid, disodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.