Läs mer
Thermo Scientific Chemicals BICINE, 0,5 M buffertlösning, pH 8,5
Produktkod. 15434199
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15434199 250 mL -
15424199 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434199 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61632.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
Ett zwitterjoniskt aminosyrabuffertmedel som används för lågtemperaturarbete. Användningen av bicin i en tunnskikts jonbyteskromatografimetod för proteinupplösning har publicerats. Bicin har använts i peptid- och proteinkristallisation. En kinetisk studie av ett analogt komplex av kvaternärt övergångstillstånd av kreatinkinas använde bicin i reaktionsbufferten. Ett multifasiskt buffertsystem för SDS-PAGE av proteiner och peptider som innehåller bicin har beskrivits.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Ett zwitterjoniskt aminosyrabuffertmedel som används för lågtemperaturarbete. Användningen av bicin i en tunnskikts jonbyteskromatografimetod för proteinupplösning har publicerats. Bicin har använts i peptid- och proteinkristallisation. En kinetisk studie av ett analogt komplex av kvaternärt övergångstillstånd av kreatinkinas använde bicin i reaktionsbufferten. Ett multifasiskt buffertsystem för SDS-PAGE av proteiner och peptider som innehåller bicin har beskrivits.
Löslighet Löslig i vatten
(1M) vid 20 C, °etanol (något), eter (något), och kloroform (något).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-25-4
Molekylformel C6H12NNaO4
Molekylvikt (g/mol) 185.16
MDL-nummer MFCD00004295
InChI-nyckel MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
IUPAC-namn 2-[bis(2-hydroxietyl)amino]ättiksyra
LEDER [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BICINE buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 8.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Löslighetsinformation Soluble in water (1M) at 20°C,ethanol (slightly),ether (slightly),and chloroform (slightly).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.