Läs mer
Melford Bicine
Beskrivning
Zwitterjonbuffert som används i en mängd olika molekylärbiologiska tillämpningar såsom proteinupplösning, proteinkristallisation och SDS-PAGE.
Zwitterjonbuffert som används i en mängd olika molekylärbiologiska tillämpningar såsom proteinupplösning, proteinkristallisation och SDS-PAGE.
pKa 25 °C: 8,3
pH-intervall: 7,6-9,0
Smältområde: 190-192 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bicine |
| CAS | 150-25-4 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | C6H13NO4 |
| Kvalitet | Ultra Pure |