Läs mer
Bicine, 98.5 to 101.5% (Dry Basis), Ultrapure
Produktkod. 15895088 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15895088 100 g Plastic bottle 100g
15895258 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15895088 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J12091.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 150-25-4 | C6H13NO4 | 163.173 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-25-4
Molekylformel C6H13NO4
Molekylvikt (g/mol) 163.173
MDL-nummer MFCD00004295
InChI-nyckel FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym N,N-bis[2-Hydroxyethyl]glycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
IUPAC-namn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]acetic acid
LEDER C(CO)N(CCO)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bicine
Smältpunkt ∼191°C (decomposition)
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent Dry basis
Linjär formel (CH2CH2OH)2NCH2COOH
Förpackning Plastic bottle
Beilstein 1769362
Formel vikt 163.17
Procent renhet 98.5 to 101.5%