Läs mer
Bicine, 99,38 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11318589 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318589 25 g 25g
11328589 100 g 100g
11338589 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11318589 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210100525
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 150-25-4
Molekylformel C6H12NNaO4
Molekylvikt (g/mol) 185.16
MDL-nummer MFCD00004295
InChI-nyckel MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym N, N-bis [2-hydroxyethyl]glycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
LEDER [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bicine
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 0.9938
IUPAC-namn natrium-2-[bis(2-hydroxietyl)amino]acetat
Formel vikt 163.2