Läs mer
Thermo Scientific Chemicals BICINE, 99 %
Produktkod. 11467157
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467157 50 g 50g
11477157 250 g 250g
11457157 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467157 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A14957.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
Bicin används i stor utsträckning som buffertmedel för arbete med låga temperaturer. Det används i kinetiska studier av ett kvartärt övergångstillståndsanalogkomplex av kreatinkinasreaktion. Den används i tunnskiktsjonbyteskromatografimetoden för proteinupplösning. Det används vid serumguanasbestämning genom framställning av stabil substratlösning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bicine används i stor utsträckning som buffertmedel för arbete med låga temperaturer. Det används i kinetiska studier av ett kvartärt övergångstillståndsanalogkomplex av kreatinkinasreaktion. Den används i tunnskiktsjonbyteskromatografimetoden för proteinupplösning. Det används vid serumguanasbestämning genom framställning av stabil substratlösning.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-25-4
Molekylformel C6H12NNaO4
Molekylvikt (g/mol) 185.16
MDL-nummer MFCD00004295
InChI-nyckel MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
IUPAC-namn 2-[bis(2-hydroxietyl)amino]ättiksyra
LEDER [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BICINE
Smältpunkt ∽191°C (decomposition)
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 1769362
Merck Index 14,1201
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 163.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.