Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bicine, 99+%, för biokemi
Produktkod. 10331104 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 10331104
Brand: Thermo Scientific Chemicals 327715000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-25-4
Molekylformel C6H12NNaO4
Molekylvikt (g/mol) 185.16
MDL-nummer MFCD00004295
InChI-nyckel MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
IUPAC-namn 2-[bis(2-hydroxietyl)amino]ättiksyra
LEDER [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Specifikationer
Abs. 0.05 max. (0.5M, water) at 260nm, 0.05 max. (0.5M, water) at 280nm
Kemiskt namn eller material Bicine
Namnnotering For biochemistry
Smältpunkt 190.0°C to 192.0°C
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99+%
Infrarött spektrum Authentic
Linjär formel (HOCH2CH2)2NCH2CO2H
Förpackning Plastflaska
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol, ether, chloroform and, benzene
Formel vikt 163.17
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.