Läs mer
Bicine, Fisher BioReagents
Produktkod. 11453094
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11453094 250 g Poly Bottle 250g
10638203 100 g Poly Bottle 100g
10766965 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453094 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2646250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bicine is one of the zwitterionic amino acids known as Good buffers. Used as a biological buffer and chelating agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-25-4
Molekylformel C6H12NNaO4
Molekylvikt (g/mol) 185.16
MDL-nummer MFCD00004295
InChI-nyckel MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym N, N-bis [2-hydroxyethyl]glycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
IUPAC-namn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]acetic acid
LEDER [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Specifikationer
Abs. 0.100 AU max. at 260nm, 0.100 AU max. at 280nm
Kemiskt namn eller material Bicine
Smältpunkt 190°C
Färg White
pH 4.0 to 5.0
Fysisk form Powder or Solid
Kvantitet 250 g
Linjär formel (HOCH2CH2)2NCH2COOH
Förpackning Poly Bottle
Merck Index 15, 1205
Formel vikt 163.2