Läs mer
Bicine, Fisher BioReagents
Produktkod. p-24682
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
Produktkod. 10638203
Brand: Fisher BioReagents BP2646100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bicine is one of the zwitterionic amino acids known as Good buffers. Used as a biological buffer and chelating agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-25-4
Molekylformel C6H12NNaO4
Molekylvikt (g/mol) 185.16
MDL-nummer MFCD00004295
InChI-nyckel MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym N, N-bis [2-hydroxyethyl]glycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
IUPAC-namn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]acetic acid
LEDER [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Specifikationer
Abs. 0.100 AU max. at 260nm, 0.100 AU max. at 280nm
Kemiskt namn eller material Bicine
Smältpunkt 190°C
Färg White
pH 4.0 to 5.0
Fysisk form Powder or Solid
Kvantitet 100 g
Linjär formel (HOCH2CH2)2NCH2COOH
Förpackning Poly Bottle
Merck Index 15, 1205
Formel vikt 163.2