Läs mer
Bicine, MP Biomedicals
Produktkod. 11348589 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348589 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11348589 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210100591
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • Bicin används i en tunnskiktsjonbyteskromatografimetod för proteinupplösning
  • Det används i peptid- och proteinkristallisation
  • Bicin används i en kinetisk studie av ett analogt komplex av kvaternärt övergångstillstånd av kreatinkinas och i flerfasbuffertsystem för SDS-PAGE av proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BICINE
CAS 150-25-4
Smältpunkt 190°C (literature)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Molekylformel C6H12NNaO4
Linjär formel C6H13NO4
MDL-nummer MFCD00004295
Synonym bicine, n,n-bis 2-hydroxyethyl glycine, diethylolglycine, dihydroxyethylglycine, diethanol glycine, n,n-di 2-hydroxyethyl glycine, bicene, 2-bis 2-hydroxyethyl amino acetic acid, n,n-dihydroxyethyl glycine, n,n-dihydroxyethylglycine
Löslighetsinformation Soluble in water (10mg/mL-clear, colorless solution; a saturated solution in water is 1.1 M )
InChI-nyckel MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
IUPAC-namn 2-[bis(2-hydroxietyl)amino]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 185.16
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
Formel vikt 163.2