Learn More
Bicine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Bicine |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11) |
| Formel vikt | 163.0845 |