Läs mer
Bictegravir (100 mg/mL in DMSO), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bictegravir |
| CAS | 1611493-60-7 |
| Molekylformel | C21 H18 F3 N3 O5 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 2,5-Methanopyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazepine-10-carboxamide, 2,3,4,5,7,9,13,13a-octahydro-8-hydroxy-7,9-dioxo-N-[(2,4,6-trifluorophenyl)methyl]-, (2R,5S,13aR)-, (2R,5S,13aR)-2,3,4,5,7,9,13,13a-Octahydro-8-hydroxy-7,9-dioxo-N-[(2,4,6-trifluorophenyl)methyl]-2,5-methanopyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazepine-10-carboxamide, Bictegravir, GS 9883 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18F3N3O5/c22-9-3-14(23)12(15(24)4-9)6-25-20(30)13-7-26-8-16-27(10-1-2-11(5-10)32-16)21(31)17(26)19(29)18(13)28/h3-4,7,10-11,16,29H,1-2,5-6,8H2,(H,25,30)/t10-,11+,16+/m0/s1 |
| LEDER | OC1=C2N(C[C@H]3O[C@@H]4CC[C@@H](C4)N3C2=O)C=C(C(=O)NCc5c(F)cc(F)cc5F)C1=O |
| IUPAC-namn | (1S,11R,13R)-5-hydroxy-3,6-dioxo-N-[(2,4,6-trifluorophenyl)methyl]-12-oxa-2,9-diazatetracyclo[11.2.1.02,11.04,9]hexadeca-4,7-diene-7-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 449.3799 |
| Formel vikt | 449.1199 |
| Visa mer |