Läs mer
Bictegravir, MedChemExpress
Produktkod. 16451709
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16451709 1 mg
16447418 10 mg
16439897 5 mg
16437396 100 mg
16413447 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16451709 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17605
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Bictegravir (GS-9883) is a potent inhibitor of HIV-1 integrase with an IC50 of 7.5 nM.
Bictegravir (GS-9883) is a potent inhibitor of HIV-1 integrase with an IC50 of 7.5 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bictegravir
CAS 1611493-60-7
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H18F3N3O5
Kvantitet 1 mg
Synonym GS-9883
Löslighetsinformation DMSO : 83.3 mg/mL (185.37 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C1N([C@](CC2)([H])C[C@]2([H])O3)[C@@]3([H])CN(C=C(C(NCC(C(F)=CC(F)=C4)=C4F)=O)C5=O)C1=C5O
Molekylvikt (g/mol) 449.38
Formel vikt 449.38
Procent renhet 98.01%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus