Läs mer
Bictegravir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bictegravir |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18F3N3O5/c22-9-3-14(23)12(15(24)4-9)6-25-20(30)13-7-26-8-16-27(10-1-2-11(5-10)32-16)21(31)17(26)19(29)18(13)28/h3-4,7,10-11,16,29H,1-2,5-6,8H2,(H,25,30)/t10-,11+,16+/m0/s1 |
| Formel vikt | 449.1199 |
| Procent renhet | >95% |