missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bicuculline, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Bicuculline |
| CAS | 485-49-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | (+)-Bicuculline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H17 N O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Furo[3,4-e]-1,3-benzodioxol-8(6H)-one, 6-[(5S)-5,6,7,8-tetrahydro-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-, (6R)-Bicuculline (6CI,7CI,8CI), Furo[3,4-e]-1,3-benzodioxol-8(6H)-one, 6-(5,6,7,8-tetrahydro-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)-, [R-(R*,S*)]-, 1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinoline, furo[3,4-e]-1,3-benzodioxol-8(6H)-one deriv., (+)-Bicuculline, Bicucullin, Bucuculline, NSC 32192, d-Bicuculline |
| InChI formel | InChI=1S/C20H17NO6/c1-21-5-4-10-6-14-15(25-8-24-14)7-12(10)17(21)18-11-2-3-13-19(26-9-23-13)16(11)20(22)27-18/h2-3,6-7,17-18H,4-5,8-9H2,1H3/t17-,18+/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CN1CCc2cc3OCOc3cc2[C@H]1[C@@H]4OC(=O)c5c6OCOc6ccc45 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?