Läs mer
Bicuculline, MedChemExpress
Produktkod. 16474787
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16474787 50 mg
16429036 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16474787 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0219
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Bicuculline ((+)-Bicuculline; d-Bicuculline), as a convulsant alkaloid, is a competitive neurotransmitter GABAA receptor antagonist (IC50=2 μM). Bicuculline also blocks Ca2+-activated potassium (SK) channels and subsequently blocks the slow afterhyperpolarization (slow AHP) .
Bicuculline ((+)-Bicuculline
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bicuculline
CAS 485-49-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H17NO6
Kvantitet 50 mg
Synonym (+)-Bicuculline d-Bicuculline
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (136.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C1O[C@@H]([C@H]2N(C)CCC3=C2C=C(OCO4)C4=C3)C5=CC=C(OCO6)C6=C51
Molekylvikt (g/mol) 367.35
Formel vikt 367.35
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid