Läs mer
(-)-Bicuculline metiodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15498649
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498649 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 15498649 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J67150.MF
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 40709-69-1 | C21H20INO6 | 509,296 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Bicuculline methiodide
CAS 40709-69-1
Färg Gult
Molekylformel C21H20INO6
MDL-nummer MFCD00078966
Kvantitet 50 mg
UN-nummer UN1544
Beilstein 5419649
Synonym --bicuculline methiodide, bicuculline methiodide, 1 s ,9 r---bicuculline methiodide, 5s-5-6r-6,8-dihydro-8-oxofuro 3,4-e-1,3-benzodioxol-6-yl-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-1,3-dioxolo 4,5-g isoquinolinium iodide, 1,3-dioxolo 4,5-g isoquinolinium, 5-6r-6,8-dihydro-8-oxofuro 3,4-e-1,3-benzodioxol-6-yl-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-, iodide, 5s, 1,3-dioxolo 4,5-g isoquinolinium, 5-6,8-dihydro-8-oxofuro 3,4-e-1,3-benzodioxol-6-yl-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-, iodide, r-r*,s*, opera_id_515, --bicucullinemethiodide, 1 s ,9 r---bicuculline methiodide hpce, 5r-5-6s-6,8-dihydro-8-oxofuro 3,4-e-1,3-benzodioxol-6-yl-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-1,3-dioxolo 4,5-g isoquinolinium iodide
InChI-nyckel HKJKCPKPSSVUHY-GRTNUQQKSA-M
LEDER C[N+]1(CCC2=CC3=C(C=C2C1C4C5=C(C6=C(C=C5)OCO6)C(=O)O4)OCO3)C.[I-]
IUPAC-namn (6R)-6-[(5S)-6,6-dimetyl-7,8-dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isokinolin-6-ium-5-yl]-6H-furo[3,4-g][1,3]bensodioxol-8-on;jodid
Molekylvikt (g/mol) 509.296
PubChem CID 104871
Formel vikt 509.3
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.