Läs mer
Tocris Bioscience™ (-)-Bicuculline methiodide
Produktkod. 30564780
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30564780
Brand: Tocris Bioscience™ 2503/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
GABAA antagonist; more water soluble version of (+)-bicuculline (Cat. No. 0130)
Methiodide form of classical GABAA receptor antagonist (+)-bicuculline . More water-soluble and stable. Non-GABA receptor-mediated actions reported, including actions on calcium-dependent potassium channels.
Methobromide Salt and Methochloride Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 40709-69-1
Molekylformel C21H20INO6
Specifications
Kemiskt namn eller material (-)-Bicuculline methiodide
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 509.3
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 509.296