missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bicuculline Methiodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bicuculline Methiodide |
| CAS | 55950-07-7 |
| Molekylformel | C21 H20 N O6 . I |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20NO6.HI/c1-22(2)6-5-11-7-15-16(26-9-25-15)8-13(11)18(22)19-12-3-4-14-20(27-10-24-14)17(12)21(23)28-19;/h3-4,7-8,18-19H,5-6,9-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t18-,19+;/m0./s1 |
| LEDER | [I-].C[N+]1(C)CCc2cc3OCOc3cc2[C@H]1[C@@H]4OC(=O)c5c6OCOc6ccc45 |
| IUPAC-namn | (6R)-6-[(5S)-6,6-dimethyl-7,8-dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-6-ium-5-yl]-6H-furo[3,4-g][1,3]benzodioxol-8-one;iodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 509.29 |
| Formel vikt | 509.0335 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?