Läs mer
Tocris Bioscience™ (+)-Bicuculline
Beskrivning
Classical GABAA antagonist.
Methoiodide Salt, Methobromide Salt and Methochloride Salt also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Bicuculline |
| CAS | 485-49-4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C20H17NO6 |
| Formel vikt | 367.36 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 367.357 |