Läs mer
Bicyklo[2.2.1]hept-2-en, TRC
Produktkod. 30347643
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30347643 100 g
1 options
Produktkod. 30347643 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB382870100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norbornene
CAS 498-66-8
Molekylformel C7 H10
Kvantitet 100 g
Synonym 2-Norbornene (8CI), 2-Norbornylene, 3,6-Endomethylenecyclohexene, Bicyclo[2.2.1]heptene, NSC 120425, NSC 22453, Norbornene, Norbornylene, Norcamphene, Norfenchene, Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
InChI formel InChI=1S/C7H10/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-2,6-7H,3-5H2/t6-,7+
LEDER C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
IUPAC-namn (1R,4S)-bicyklo[2.2.1]hept-2-en
Molekylvikt (g/mol) 94.15
Formel vikt 94.0783