Läs mer
Bicyklo[2.2.2]okt-7-en-2,3,5,6-tetrakarboxylisk dianhydrid, 97 %
Produktkod. p-7024628
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11315279 25 g 25g
11325279 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11315279 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19632.14
CAS: 1719-83-1 | C12H8O6 | 248,19 g/mol
Bicyklo[2.2.2]okt-7-en-2,3,5,6-tetrakarboxylsyradianhydrid används för att framställa den termohärdade cykloalifatiska polyamidsyran och fotohärdade cykloalifatiska polyamidestern, som sedan omvandlades till cykloalifatisk polyimidfilm.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Bicyklo[2.2.2]okt-7-en-2
,3,5,6-tetrakarboxylsyradianhydrid används för att framställa den termohärdade cykloalifatiska polyamidsyran och fotohärdade cykloalifatiska polyamidestern, som sedan omvandlades till cykloalifatisk polyimidfilm.
Löslighet Lösligt
i
vatten
Anmärkningar
Fuktkänsligt. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1719-83-1
Molekylformel C12H8O6
Molekylvikt (g/mol) 248.19
MDL-nummer MFCD00082228
InChI-nyckel XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7 3ah,7ah-tetraone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,8-etheno-1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, 3a,4,4a,7a,8,8a-hexahydro, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0<2,6>.0<8,12> tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetraone, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0 2 ,?.0?, 1 2 tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetrone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c
PubChem CID 102679
LEDER C1=CC2C3C(C1C4C2C(=O)OC4=O)C(=O)OC3=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Smältpunkt ∼360 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 294213
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Formel vikt 248.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.