Läs mer
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10367761 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
100g
Produktkod.
10367761 100g
1 options
Produktkod. 10367761 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 176501000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Namnnotering 98%
CAS 1719-83-1
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg White to Beige
Elementaranalys 56.00 to 60.10% (C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C12H8O6
MDL-nummer MFCD00082228
Kvantitet 100 g
Synonym bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7 3ah,7ah-tetraone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,8-etheno-1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, 3a,4,4a,7a,8,8a-hexahydro, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0<2,6>.0<8,12> tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetraone, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0 2 ,?.0?, 1 2 tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetrone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c
InChI-nyckel XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2C3C(C1C4C2C(=O)OC4=O)C(=O)OC3=O
Molekylvikt (g/mol) 248.19
PubChem CID 102679
Formel vikt 248.19
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals