Läs mer
Bicyklo[3.2.0]hept-2-en-6-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11460647
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460647 5 g 5g
11470647 25 g 25g
11480647 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22472.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13173-09-6 | C7H8O | 108.14 g/mol
Bicyklo[3.2.0]hept-2-en-6-on används allmänt för att studera enantioselektiv Baeyer-Villiger-oxidation av (± )-cis-bicyklo(3.2.0)hept-2-en-6-on. Det används i syntesen av en serie kalkonderivat genom att reagera med arylaldehyder. Det används också för att analysera extremofila enzymer (monooxygenas och hydrolaser) i mikroorganismer som är isolerade från en djupvattenspetroleumreservoar och vid höga temperaturer med hjälp av fluorogena analyser och multibioreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Bicyclo
[3.2.0]hept-2-en-6-one används i stor utsträckning för att studera enantioselektiv Baeyer-Villiger-oxidation av (± )-cis-bicyklo(3.2.0)hept-2-en-6-on. Det används i syntesen av en serie kalkonderivat genom att reagera med arylaldehyder. Det används också för att analysera extremofila enzymer (monooxygenas och hydrolaser) i mikroorganismer som är isolerade från en djupvattenspetroleumreservoar och vid höga temperaturer med hjälp av fluorogena analyser och multibioreaktioner.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13173-09-6
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00066201
InChI-nyckel LNLLHUHPGPKRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, +/--cis-bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, cis-bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, 1s,5s-bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, +-1r,5s-cis-bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, bicyclo 3,2,0 hept-2-en-6-one, bicyclo 3,2,0 hept-2-ene-6-one, bicyclo 3.2.0 hept-3-en-7-one, z-bicyclo 3.2.0 hepta-2-ene-6-one
PubChem CID 297183
IUPAC-namn bicyklo[3.2.0]hept-3-en-7-on
LEDER C1C=CC2C1C(=O)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1224
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 108.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.