Läs mer
Bicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione |
| CAS | 74896-14-3 |
| Molekylformel | C8 H10 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Bicyclopyrone Impurity 4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c9-7-4-8(10)6-2-1-5(7)3-6/h5-6H,1-4H2 |
| LEDER | O=C1CC(=O)C2CCC1C2 |
| IUPAC-namn | bicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.164 |
| Formel vikt | 138.068 |