Läs mer
Bicyklo[3.3.0]oktan, Thermo Scientific™
Produktkod. 17525545 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17525545 250 mg
17515545 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17525545 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 468522500
Kemiska identifierare
CAS 694-72-4
Molekylformel C8H14
Molekylvikt (g/mol) 110.20
MDL-nummer 00060882
InChI-nyckel AEBWATHAIVJLTA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn oktahydropentalen
LEDER C1CC2CCCC2C1
Specifikationer
Alfa vektor BICYCLOOCTANE
Kemiskt namn eller material Bicyclo[3.3.0]octane
Färg Färglös
Kokpunkt 137°C
Flampunkt 26°C
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Fysisk form Vätska