Läs mer
Bicyklo[3.3.1]nonan-2,6-dion, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10623013
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10623013 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10623013 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB12430DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bicyclo[3.3.1]nonane-2, 6-dione
CAS 16473-11-3
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C9H12O2
MDL-nummer MFCD00153926
Kvantitet 1 g
Synonym bicyclo 3.3.1 nonane-2,6-dione, bicyclo 3.3.1 nona-2,6-dione, meerwein's ketone, zlchem 41, acmc-20alon
InChI-nyckel QWNPVTXLBMSEPN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CC(=O)C2CCC(=O)C1C2
IUPAC-namn bicyklo[3.3.1]nonan-2,6-dion
Molekylvikt (g/mol) 152.193
PubChem CID 140084
Formel vikt 152.19
Procent renhet 97%