Läs mer
Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30354549
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30354549 250 mg
30368571 500 mg
30358805 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30354549 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC986323250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41894-76-2
Molekylformel C8H12O2
Molekylvikt (g/mol) 140.17
Synonym NSC 156902
IUPAC-namn bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1C2CCCCC12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic Acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12O2/c9-8(10)7-5-3-1-2-4-6(5)7/h5-7H,1-4H2,(H,9,10)
Formel vikt 140.0837